Läs mer
Rotronic™ Engångsprovkoppar
Produktkod. 11950685
Change view
Djup (engelska):
0,55 tum.
Djup (metriskt):
1,4 cm
Produktkod. Djup (engelska) Djup (metriskt)
11950685 0,55 tum. 1,4 cm
1 options
Produktkod. 11950685 Leverantör Rotronic™ Leverantörsnummer PS14
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer att optimal provvolym införs i provhållarna.
  • Förhindra att provhållare kommer i direkt kontakt med produkten som testas, och förhindrar därigenom nedsmutsning eller korskontamination
  • Ger bekväma sätt att samla in och lagra prover
Specifikationer
Djup (metriskt) 1,4 cm
Djup (engelska) 0,55 tum.
Produkttyp Provkopp
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Samla och lagra prover
För användning med (utrustning) WP-14-S provhållare