Läs mer
Rottlerin, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10337191 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10337191 10 mg Glasflaska 10mg
1 options
Produktkod. 10337191 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 328490100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 82-08-6 | C30H28O8 | 516.6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rottlerin
CAS 82-08-6
Smältpunkt >200,0 °C
Färg Orange till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C30H28O8
MDL-nummer MFCD00017361
Kvantitet 10 mg
Merck Index 15, 8405
Synonym rottlerin, mallotoxin, kamalin, unii-e29lp3zmuh, e29lp3zmuh, chembl34241, bmk1-f10, e-1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methyl-benzyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-chromen-8-yl-3-phenyl-propenone, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i dmso, kloroform, etanol
InChI-nyckel DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
LEDER CC1=C(C(=C(C(=C1O)C(=O)C)O)CC2=C(C3=C(C(=C2O)C(=O)C=CC4=CC=CC=C4)OC(C=C3)(C)C)O)O
IUPAC-namn (E)-1-[6-[(3-acetyl-2,4,6-trihydroxi-5-metylfenyl)metyl]-5,7-dihydroxi-2,2-dimetylkromen-8-yl]-3-fenylprop-2-en-1-on
Molekylvikt (g/mol) 516.6
PubChem CID 5281847
ChEBI CHEBI:8899
Formel vikt 516.6
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rottlerin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.