Läs mer
Rottlerin, TRC
Produktkod. 30414186
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414186 10 mg
30409956 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30414186 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR70074010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82-08-6
Molekylformel C30 H28 O8
Molekylvikt (g/mol) 516.54
Synonym 3'-((8-Cinnamoyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)methyl)-2',4',6'-trihydroxy-5'-methyl-acetophenone, Mallotoxin
IUPAC-namn (E)-1-[6-[(3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-metylfenyl)metyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimetylkromen-8-yl]-3-fenylprop-2-en-1-one
LEDER CC(=O)c1c(O)c(C)c(O)c(Cc2c(O)c3C=CC(C)(C)Oc3c(C(=O)\C=C\c4ccccc4)c2O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rottlerin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
Formel vikt 516.1784