Läs mer
Rotulex™ Sfäriska leder
Produktkod. 10412205
Standard konisk led nr.:
13
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10412205
Brand: SVL RM13
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en fettfri sfärisk fog
  • Alla glas- och PTFE-vägar är mycket resistenta mot kemiska angrepp
  • Kan användas vid temperaturer upp till 200 °C
  • Systemet består av hankulled med PTFE-täckt O-ring som passar in i honkoppleden
  • Led kan hållas ihop med fjäderbelastad metallklämma
  • Komponentdelar RM, RF, RO och RC bör beställas separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas, PTFE
Produkttyp Sfärisk led
Kvantitet 5 Pack
Standard konisk led nr. 13