Läs mer
Rotundine, MedChemExpress
Produktkod. 16474747
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16474747 50 mg
1 options
Produktkod. 16474747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0096
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Rotundine is an antagonist of dopamine D1, D2 and D3 receptors with IC50s of 166 nM, 1.4 μM and 3.3 μM, respectively. Rotundine is also an antagonist of 5-HT1A with an IC50 of 370 nM.
Rotundine is an antagonist of dopamine D1, D2 and D3 receptors with IC50s of 166 nM, 1.4 μM and 3.3 μM, respectively. Rotundine is also an antagonist of 5-HT1A with an IC50 of 370 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rotundine
CAS 483-14-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H25NO4
Kvantitet 50 mg
Synonym (-)-Tetrahydropalmatine L-Tetrahydropalmatine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (281.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER COC1=CC=C2C(CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4[C@]3([H])C2)=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 355.43
Formel vikt 355.43
Procent renhet 99.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation