Läs mer
Rotundine, TRC
Produktkod. 30415368
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30415368 25 mg
1 options
Produktkod. 30415368 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR70076025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rotundine
CAS 483-14-7
Molekylformel C21 H25 N O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 13aα-Berbine','2,3,9,10-tetramethoxy- (8CI), 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine','5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-','(S)-, Cyclanoline','O,O-dimethyl-N-demethyl- (6CI), Gindarine (7CI), (13aS)-5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, (-)-2,3,9,10-Tetramethoxyberbine, (-)-Corydalis B, (-)-Rotundine, (-)-S-Tetrahydropalmatine, (-)-Tetrahydropalmatine, (13AS)-2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline, (S)-Tetrahydropalmatine, Caseanine, Hyndarine, N-Demethyl-O,O'-dimethylcyclanoline, N-Demethyl-O,O'-dimethylsteponine, Palmatine','tetrahydro-','(-)-, Rotundine, Rotundine (Stephania)','(-)-, l-Tetrahydropalmatine
InChI formel InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
LEDER COc1cc2CCN3Cc4c(C[C@H]3c2cc1OC)ccc(OC)c4OC
IUPAC-namn (13aS)-2,3,9,10-tetrametoxi-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[3,2-a]isokinolin
Molekylvikt (g/mol) 355.43
Formel vikt 355.1784