Läs mer
Bochem™ Runda köksredskap i aluminium
Produktkod. 10142171
Change view
Kapacitet (metrisk):
28 ml
125 ml
Diameter (metrisk):
64 mm
96 mm
Höjd (metrisk):
13 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10142171 28 ml 64 mm 13 mm Paket med 100
10274411 125 ml 96 mm 24 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10142171 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11610
Beräknad leverans: 26-11-2026
Tillverkad av aluminium. Bochem™ Runda köksredskap i aluminium är engångsredskap.
  • aluminium
  • Disponibel
  • För engångsbruk
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 28 ml
Disponibel För engångsbruk
Material Aluminium
Form Rund
Typ Rätt
För användning med (applikation) För engångsbruk
Höjd (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) 64 mm