Läs mer
Bochem™ Runda köksredskap i aluminium
Beskrivning
- aluminium
- Disponibel
- För engångsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Rätt |
| För användning med (applikation) | För engångsbruk |
| Höjd (metrisk) | 24 mm |
| Diameter (metrisk) | 96 mm |