Läs mer
Gilac™ Rund bänk med lock
Produktkod. 17988931
Change view
Volym (metrisk):
2.5 L
Produktkod. Volym (metrisk)
17988931 2.5 L
1 options
Produktkod. 17988931 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G101421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.65 SEK
    156.84 SEK / Paket med 1
    Save 66.81 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Rund sängpanna med lock är lämplig för sjukhusbruk.
  • Lämplig för sjukhusbruk.
  • Monterad bädd och lock, rund form.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Produkten desinficeras i en tvättmaskin.
  • Undersökt produktergonomi säkerställer optimal rengöring.
  • Utrustning i rumstemperatur för att undvika den kalla känslan som upplevs med motsvarigheter i rostfritt stål.
Specifikationer
Produkttyp Bäcken
Färg Vitt
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) 0,7 gal.
Volym (metrisk) 2.5 L