Läs mer
Kimble Chase™ Rundbottnad borosilikatglaskulturrör
Kapacitet (metrisk):
25 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förpackning | 500 förpackning |
| Produkttyp | Odlingsrör |