Läs mer
BRAND™ Kryotuber, PP, rund botten, skruvlock med silikontätning, BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet, steril
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
Höjd (metrisk):
47 mm
90 mm
Examen:
1.8 mL
4.6 mL
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Designad för lagring av biologiskt material, såsom mikroorganismer, mänskliga och djurceller, etc. i gasfasen av flytande kväve. VARNING: endast för forskningsändamål!
- PP, graderad, yttre-Ø 12,5 mm, U-botten.
- Stor frostad markeringsyta och färgade lockinsatser för enkel providentifiering.
- Temperaturstabilitet till -196° C.
- Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
- γ-strålsteril och autoklaverbar vid 121° C (2 bar), enl. DIN EN 285.
- Kärl utan stativring kan centrifugeras upp till RZB 14000.
- BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener och icke cytotoxiskt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, DIN EN 285 |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Bottenform | Rund |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Examen | 1.8 mL |
| Inkluderar | Silikon tätning |
| Etiketttyp | Frostat märkningsområde |
| Visa mer |