Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas rundbottnad kulturrör med PP-lock
Produktkod. 11853370
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
18 mm
Längd (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk)
11853370 12 mm 100 mm
11863370 16 mm 100 mm
11873370 16 mm 160 mm
11883370 18 mm 180 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11853370 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 90404030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla kulturer i Soda Lime Glass Round Botten Culture Tube med PP Cap. Den är gjord av klart sodalimeglas och har en rund botten.
  • Klart soda lime glas
  • Rund botten
  • Polypropenlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 100 mm
Material Soda Lime Glas
Förpackning 100 förpackning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 12 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Odlingsrör
Bottenform Rund