Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas rundbottnad kulturrör med PP-lock
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
18 mm
Längd (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
Beskrivning
- Klart soda lime glas
- Rund botten
- Polypropenlock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förpackning | 100 förpackning |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Produkttyp | Odlingsrör |
| Bottenform | Rund |