Läs mer
IKA™ Flaskhållare med rund botten
Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rund/ihålig cylindrisk botten
- Aluminium anodiserad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Diameter (engelska) | 5,6 tum. |
| Diameter (metrisk) | 142 mm |
| Inkluderar | Utan handtag |
| Form | Rund Botten |
| Temperatur (metrisk) | 180 °C |
| Typ | Flaskhållare |