Läs mer
IKA™ Flaskhållare med rund botten
Produktkod. 15254037 Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15254037
Brand: IKA™ 0025000833
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med flera IKA omrörare.
  • Rund/ihålig cylindrisk botten
  • Aluminium anodiserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Inkluderar Utan handtag
Form Rund Botten
Temperatur (metrisk) 180 °C
Typ Flaskhållare