Description
- Rund botten
- Anodiserad aluminiumkonstruktion
- Temperaturbeständig
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Form | Rund Botten |
| Temperatur (metrisk) | 180 °C |
| Typ | Flaskhållare |