Beskrivning
- Rund botten
- Anodiserad aluminiumkonstruktion
- Temperaturbeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (engelska) | 2,6 tum |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Form | Rund Botten |
| Temperatur (metrisk) | 180 °C |
| Typ | Kolv inlägg |
| Material | Anodized Aluminum |