Läs mer
IKA™ Rundbottnad kolvinlägg
Produktkod. 15224007 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15224007 25 ml Varje
15178449 50 ml Varje
15213305 10 ml Varje
15214037 100 ml Varje
15284037 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15224007 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025000637
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rundbottnad kolvinlägg tillverkad av anodiserad aluminium
  • Rund botten
  • Anodiserad aluminiumkonstruktion
  • Temperaturbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Diameter (engelska) 1,7 tum
Diameter (metrisk) 44 mm
Form Rund Botten
Temperatur (metrisk) 180 °C
Typ Kolv inlägg