Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kolvar med rund botten
Produktkod. 10274101
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) yttre hals:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Produktkod. 10274101
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07035073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. till DIN ISO 24450 och utöver standard
  • Med pärlkant
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 240 mm