Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kolvar med rund botten
Produktkod. 10527671
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) yttre hals:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Produktkod. 10527671
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07035085
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 65 mm
Kapacitet (metrisk) 6 L
Material Duran Glass
Höjd (metrisk) 330 mm