Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kolvar med rund botten
Produktkod. 11993621
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) yttre hals:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) yttre hals
11993621 5 L 65 mm
10030371 50 mL 34 mm
10040371 10 L 89 mm
10274101 2 L 50 mm
10336361 250 mL 51 mm
10356361 4 L 76 mm
10499362 500 mL 50 mm
10527671 6 L 65 mm
11943621 1 L 65 mm
11953621 2 L 76 mm
11963621 3 L 65 mm
11973621 6 L 89 mm
11983621 20 L 89 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11993621 Supplier Lenz Laborglasintrumente Supplier No. 07035082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 SEK
    1899.25 SEK / Paket med 1
    Save 385.75 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. till DIN ISO 24450 och utöver standard
  • Med pärlkant
  • Material: DURAN™
Specifications
Diameter (metrisk) yttre hals 65 mm
Kapacitet (metrisk) 5 L
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 310 mm