Läs mer
Witeg™ Rundbottnade flaskor
Beskrivning
- 64 x 110 mm
- Enligt DIN 12348
- Tillhandahålls i paket om 10
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12348 |
| Färg | Genomskinlig |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Glas |
| Antal per förpackning | 10 |
| Produkttyp | Flaska |
| Hylsled | ST 29/32 |
| Bottenform | Rund |