Läs mer
BOLA Round-Bottom Flasks
Beskrivning
Transparent, non-porous, with ground joint neck size 29.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Höjd (metrisk) | 117 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Disponibel | Reusable |
| Graderad | No |
| Mun stil | Threaded |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bottenform | Round |
| Diameter (metrisk) Yttre | 67 mm |