Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbottenflaskor med konisk slipad fog
Produktkod. 10047630
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10047630 250 mL Paket med 10
10037630 4000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10047630 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03004549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5665.00 SEK
    5251.41 SEK / Paket med 10
    Save 413.59 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
DURAN™ glaskolv med konisk slipad fog
  • Enligt DIN EN ISO 4797 och utöver standard
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 10
Hylsled NS 45/40
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm