Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbottenflaskor med konisk slipad fog
Beskrivning
- Enligt DIN EN ISO 4797 och utöver standard
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 4000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 1 |
| Hylsled | NS 29/32 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 207 mm |