Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kolvar med rund botten, smal hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Beskrivning
- Enl. till DIN ISO 1773 och utöver standard
- Med pärlkant
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre hals | 26 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Inkluderar | Pärlkant |
| Kvantitet | 10/Pk. |