Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kolvar med rund botten, smal hals
Produktkod. 10440903
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Produktkod. 10440903
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07030058
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. till DIN ISO 1773 och utöver standard
  • Med pärlkant
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Höjd (metrisk) 168 mm
Inkluderar Pärlkant
Kvantitet 10/Pk.