Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kolvar med rund botten, smal hals
Produktkod. 10788461
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10788461 250 mL
10020371 5 L
10060381 3 L
10090461 1 L
10214441 2 L
10254391 50 mL
10440903 500 mL
10507671 4 L
10611902 10 L
10728091 100 mL
10739221 6 L
11933621 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10788461 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 07030049
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. till DIN ISO 1773 och utöver standard
  • Med pärlkant
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Höjd (metrisk) 144 mm
Inkluderar Pärlkant
Kvantitet 10/Pk.