Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kolvar med rund botten, smal hals
Beskrivning
- Enl. till DIN ISO 1773 och utöver standard
- Med pärlkant
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre hals | 76 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Höjd (metrisk) | 515 mm |
| Inkluderar | Pärlkant |
| Kvantitet | 1 st |