Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Rundbottenflaskor med konisk slipad fog
Produktkod. 10029820
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) Yttre:
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Standard konisk fog:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Standard konisk fog unitSize
10029820 500 mL 105 mm NS 19/26 Paket med 10
10577311 6 L 236 mm NS 45/40 Varje
10751843 3 L 185 mm NS 45/40 Varje
10181371 2 L 166 mm NS 45/40 Paket med 10
10682921 6 L 236 mm NS 29/32 Varje
10323041 4 L 207 mm NS 45/40 Varje
10020191 10 L 279 mm NS 45/40 Varje
10030191 20 L 345 mm NS 45/40 Varje
10284281 20 L 345 mm - Varje
10119600 500 mL 105 mm NS 45/40 Paket med 10
10792672 5 L 223 mm NS 45/40 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10029820 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03001958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3465.00 SEK
    3207.48 SEK / Paket med 10
    Save 257.52 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enligt DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 19/26
Diameter (metrisk) Yttre 105 mm
Kvantitet 10/Pk.