Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Glasflaska med rund botten
Beskrivning
- Glasflaskor med rund botten och en enda hals och fog
- Finns i kapaciteter på 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml och 2000 ml
- NS 14/23-leder finns tillgängliga för 25 ml, 50 ml och 100 ml kolvar
- NS 29/32 fogar finns tillgängliga för 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml och 2000 ml kolvar
- Tillverkad av värmetåligt ASTM E-438 Typ 1, Boro 3.3 glas
- Uppfyller DIN/ISO 4797 och USP standarder
- Funktioner vittryck
- Kemikaliebeständiga
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttyp | Kolv |
| Standard konisk fog | 29/32 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Mun stil | Gemensam |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Rund |