Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Provrör med NS-skarv, utan gradering
Förslutningstyp:
Ingår ej
Propp
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Med rund botten och NS-uttag
- Finns utan propp, med PE propp eller med sexkantig ihålig glaspropp
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Glasrör |
| Material | Borsilikatglas |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Förslutningstyp | Propp |