Läs mer
Greiner Bio-One Teströr av polypropen med rund botten
Produktkod. 10203041
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
14 ml
Längd (metrisk):
55 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
17 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk)
10203041 4 ml 55 mm 12 mm
10003271 14 ml 100 mm 17 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10203041 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 112201
Beräknad leverans: 02-10-2026
Idealisk för förvaring av prover.
Polypropenrör har särskilt god termisk, kemisk och mekanisk stabilitet.
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Längd (metrisk) 55 mm
Material Polypropen
För användning med Förvaring av prover
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Provrör