Description
- Används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll
- Snäpplock i två lägen förhindrar provförlust med enkel hantering
- Steril, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml (kat. nr. 352002 icke-steril)
Grunden för konsekventa forskningsresultat
- Ge tillförlitlig inneslutning av laboratorievätskeprover
- Polypropenrör är bäst lämpade för tillämpningar som kräver större termisk och kemisk stabilitet
- Snäpplock med dubbla lägen, tyngre väggar och unik konstruktion ger en säker, positiv tätning
- Förpackningsmaterial i medicinsk stil
- 3 000 RCF-klassificering (RCF-anspråk hänvisar till relativ centrifugalkraft mätt i g-kraft för material med en specifik vikt på 1,0, som används i en lämplig rotor med korrekt dämpning och säkerhetsåtgärder. Rör som används med organiska lösningsmedel vid temperaturer under °0 C kan ha lägre RCF-värden.)
- 17 x 100 mm rör har blåtryckta graderingar och vit skrivlapp
- Rördimensioner och -volymer är ungefärliga
Spécification
Spécification
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 3000 x G |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polypropen |
| Form | Rund botten |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förpackning | 125/Pk., 1000/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?