Läs mer
Greiner Bio-One Rund polystyrenodlingstub med tvåläges ventilstopp
Produktkod. 10450433
Change view
Antal per förpackning:
25
nr per ärende:
2000
Produktkod. Antal per förpackning nr per ärende
10450433 25 2000
1 options
Produktkod. 10450433 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 120180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.24 SEK
    4569.72 SEK / Paket med 2000
    Save 275.52 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Idealiskt lämpad för optiska mätningar tack vare sin höga klarhet.
  • Volym: 4,5 ml
  • Diameter x Höjd: 12,4 x 75 mm
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsfärg Genomskinligt
Diameter (metrisk) 12.4 mm
Max. RCF 4,800 x g
Produkttyp Odlingsrör
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Förslutningstyp Dubbelpositionerad ventilstoppare
Färg Klart
Längd (metrisk) 75 mm
Material Polystyren
Antal per förpackning 25
nr per ärende 2000
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 4.5 mL
Form Rund botten
Förslutning ingår Ja