Läs mer
Greiner Bio-One Provrör i polystyren med rund botten
Produktkod. 10491781
Kapacitet (metrisk):
4 mL
Längd (metrisk):
55 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
Produktkod. 10491781
Brand: Greiner Bio-One 112101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klara, rundbottnade provrör för provöverföring.
Polystyrenrör är idealiskt lämpade för optiska mätningar på grund av dess höga klarhet.
  • Icke steril
  • Finns i olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Längd (metrisk) 55 mm
Material Polystyren
För användning med Provöverföring
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Provrör