Läs mer
Gilac™ Rund hink med hällpip och handtag i rostfritt stål
Produktkod. 15952674
Produktkod. 15952674 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G615421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.11 SEK
    274.98 SEK / Paket med 1
    Save 142.13 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Den runda mathinken med hällpip och handtag i rostfritt stål är mycket hållbar.
  • Mathink
  • Mycket hållbar
  • Antislitagekjol för ökad produkthållbarhet
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten vilket gör den mycket motståndskraftig
  • Handtag i rostfritt stål
  • Yttermått inkluderar handtag
Specifikationer
Produkttyp Hink med hällpip
Examen Ja
Material LDPE
Kapacitet (engelska) 3,2 gal.
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Färg Vitt
Diameter (engelska) 12,2 tum
Diameter (metrisk) 310 mm
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Höjd (engelska) 13 tum
Höjd (metrisk) 330 mm
Längd (engelska) 12,6 tum
Längd (metrisk) 320 mm
Form Rund
Temperatur (engelska) 5 °F till 60 °C
Temperatur (metrisk) -15 °C till +60 °C
Bredd (engelska) 12,2 tum
Bredd (metrisk) 310 mm