Läs mer
Gilac™ Rund hink med handtag i rostfritt stål
Beskrivning
- Mathink.
- Mycket hållbar.
- Antislitagekjol för ökad produkthållbarhet.
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten vilket gör den mycket motståndskraftig.
- Handtag i rostfritt stål.
- Yttermått inkluderar handtag.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Examen | Nej |
| Material | LDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Färg | Grå |
| Diameter (engelska) | 12,4 tum |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål |
| Visa mer |