Läs mer
Thermo Scientific™ Rund hink för Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Rotor
Produktkod. 10488732 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
18 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10488732 18 mL Varje
1 options
Produktkod. 10488732 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75008172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4680.00 SEK
    4562.12 SEK / Paket med 1
    Save 117.88 SEK
    2% Av
I lager
För användning med fyrplatssvängande skokrotor 75-003-047
Beställningsinfo
Beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn. Aerosoltäta lock (75008173) säljs separat. Valfria adaptrar accepterar olika rörtyper och volymer från 1,5 ml till 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sväng ut rotorn för Labofuge™ 400 och 400R centrifug
Kapacitet 18 mL
Rörstorlek 1,5 till 100 ml