Läs mer
SCAT Runda kapslar
Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Stängningsstorlek:
53B
83B
S65
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av antingen robust HDPE eller PP och därför resistent mot alla lösningsmedel som vanligtvis används i laboratoriet
- Finns i de röda gängorna S65, S70/71 och B83
- Fyllningskapaciteten sträcker sig från mycket kompakta 2 L till 4 L, 10 L, 25 L, 50 L och 60 L för uppsamling av voluminösa lösningsmedel
Många individuella funktioner som bärhandtag, handtag eller mätvågar, som säkerställer säker hantering av de farliga ämnena
SCAT runda kapslar är ett perfekt alternativ eller komplement till konventionella SCAT kapslar för att ge fysisk separation av lösningsmedel och förhindra blandning av farliga vätskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Ej autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Stängningsstorlek | 83B |
| Färg | Vit (genomskinlig) |
| Beskrivning | Rund behållare 10 L, B83, PP, med bärhandtag, mått (B x H x D): 250 x 390 x 250 mm, autoklaverbar |
| Mått (L x B x H) | 250 x 250 x 390 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Inkluderar | Bärhandtag, autoklaverbara |
| Material | Polypropen |
| Mun stil | B83 |
| Visa mer |