Läs mer
SCAT Runda kapslar
Produktkod. 10650241 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Stängningsstorlek:
53B
83B
S65
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10650241
Brand: SCAT 107720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT runda kapslar är idealiska för uppsamling och bortskaffande av mindre mängder lösningsmedel på grund av deras kompakta dimensioner. Flera SCAT runda kapslar kan enkelt placeras vid HPLC-systemet och förses med SCAT SafeyWasteCaps eller SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
  • Tillverkad av antingen robust HDPE eller PP och därför resistent mot alla lösningsmedel som vanligtvis används i laboratoriet
  • Finns i de röda gängorna S65, S70/71 och B83
  • Fyllningskapaciteten sträcker sig från mycket kompakta 2 L till 4 L, 10 L, 25 L, 50 L och 60 L för uppsamling av voluminösa lösningsmedel
Många individuella funktioner som bärhandtag, handtag eller mätvågar, som säkerställer säker hantering av de farliga ämnena
SCAT runda kapslar är ett perfekt alternativ eller komplement till konventionella SCAT kapslar för att ge fysisk separation av lösningsmedel och förhindra blandning av farliga vätskor.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Ej autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 25 L
Stängningsstorlek S65
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Rund behållare 25 L, S65, PE-HD, mått (B x H x D): 278 x 580 x 278 mm
Mått (L x B x H) 278 x 278 x 580 mm
Disponibel Återanvändbar
Inkluderar Mätskala
Material HDPE
Mun stil S65
Produkttyp Kanister
Form Rund