Läs mer
SCAT Runda kapslar
Produktkod. 10830201 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Stängningsstorlek:
53B
83B
S65
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10830201
Brand: SCAT 107722
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
SCAT runda kapslar är idealiska för uppsamling och bortskaffande av mindre mängder lösningsmedel på grund av deras kompakta dimensioner. Flera SCAT runda kapslar kan enkelt placeras vid HPLC-systemet och förses med SCAT SafeyWasteCaps eller SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
  • Tillverkad av antingen robust HDPE eller PP och därför resistent mot alla lösningsmedel som vanligtvis används i laboratoriet
  • Finns i de röda gängorna S65, S70/71 och B83
  • Fyllningskapaciteten sträcker sig från mycket kompakta 2 L till 4 L, 10 L, 25 L, 50 L och 60 L för uppsamling av voluminösa lösningsmedel
Många individuella funktioner som bärhandtag, handtag eller mätvågar, som säkerställer säker hantering av de farliga ämnena
SCAT runda kapslar är ett perfekt alternativ eller komplement till konventionella SCAT kapslar för att ge fysisk separation av lösningsmedel och förhindra blandning av farliga vätskor.
Especificaciones
Autoklaveringsbar Ej autoklaverbar
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Stängningsstorlek S65
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Rund behållare 5 L, S65, PE-HD, mått (B x H x D): 167 x 330 x 167 mm
Mått (L x B x H) 167 x167 x 330 mm
Disponibel Återanvändbar
Inkluderar med handtag och mätskala
Material HDPE
Mun stil S65
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Kanister
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado