Läs mer
SCAT Runda kapslar
Produktkod. 17161511 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Stängningsstorlek:
53B
83B
S65
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
17161511 50 L 83B -
10801511 2 L 53B Varje
10190560 4 L 83B Varje
10830201 5 L S65 Varje
10323490 10 L 83B Varje
10398319 10 L S65 Varje
10650241 25 L S65 Varje
10650431 60 L S65 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17161511 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 107730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00 SEK
    3941.96 SEK / Paket med 1
    Save 343.04 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
SCAT runda kapslar är idealiska för uppsamling och bortskaffande av mindre mängder lösningsmedel på grund av deras kompakta dimensioner. Flera SCAT runda kapslar kan enkelt placeras vid HPLC-systemet och förses med SCAT SafeyWasteCaps eller SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
  • Tillverkad av antingen robust HDPE eller PP och därmed resistent mot alla lösningsmedel som vanligtvis används i laboratoriet
  • Finns i de gemensamma trådarna S65, S70/71 och B83
  • Fyllningskapaciteterna varierar från mycket kompakta 2 L till 4 L, 10 L, 25 L, 50 L och 60 L för samling av volymrika lösningsmedel
Många individuella funktioner såsom bärhandtag, handtag eller mätvågar, som säkerställer säker hantering av de farliga ämnena.
SCAT Runda behållare är ett perfekt alternativ eller komplement till konventionella SCAT behållare för att möjliggöra fysisk separation av lösningsmedel och förhindra blandning av farliga vätskor.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 50 L
Stängningsstorlek 83B
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Rund behållare 50 L, B83, PP, med bärhandtag, mått (B x H x D): 380 x 680 x 380 mm, autoklaverbar
Mått (L x B x H) 380 x 380 x 680 mm
Disponibel Återanvändbar
Inkluderar Bärhandtag, autoklaverbara
Material Polypropen
Mun stil B83-gänga
Produkttyp Kanister
Form Rund