Läs mer
Buerkle™ Runda behållare
Produktkod. 17908451 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
14 L
100 L
250 L
300 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17908451 14 L
17870974 100 L
17890974 250 L
17816414 300 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17908451 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34900144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 SEK
    1907.01 SEK / Paket med 1
    Save 72.99 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Behållare för olika tillämpningar. Produceras sömlöst och stressavlastas med sintringsmetoden. Väggtjockleken ökar nedåt. Detta garanterar optimal proportion mellan väggtjocklek och fyllnadslast. Specialtillverkat, utbyte undantaget.
  • L-LDPE (linjär LDPE), transparent
  • Brottsäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 24.5 cm
Typ Tank
Material LLDPE
Kapacitet (metrisk) 14 L
Höjd (metrisk) 32.5 cm