Läs mer
GA International Round Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Produktkod. 17830218
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Blått
Rosa
Vitt
Mått (L x B):
6,4 mm
9 mm
11,1 mm
12,7 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 4000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Diameter (metrisk) unitSize
17830218 Vitt 6,4 mm 76,2 mm Paket med 2000
17809397 Vitt 25,4 mm 25,4 mm Paket med 1000
17829017 Vitt 25,4 mm 76,2 mm Paket med 1000
17850788 Rosa 11,1 mm 25,4 mm Paket med 2000
17810228 Vitt 11,1 mm 25,4 mm Paket med 2000
17890888 Blått 11,1 mm 76,2 mm Paket med 4000
17819917 Rosa 11,1 mm 76,2 mm Paket med 4000
17820028 Vitt 11,1 mm 76,2 mm Paket med 4000
17860008 Vitt 12,7 mm 25,4 mm Paket med 2000
17860218 Vitt 12,7 mm 76,2 mm Paket med 2000
17849127 Vitt 6,4 mm 25,4 mm Paket med 2000
17839217 Vitt 9 mm 25,4 mm Paket med 4000
17839577 Vitt 9 mm 76,2 mm Paket med 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17830218 Leverantör GA International Leverantörsnummer JTTA59NPNOTC32WH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a variety of colors and sizes
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 2 Labels
Kvantitet 2000/Pk.
Form Round
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Mått (L x B) 6,4 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76,2 mm