Läs mer
Gilac™ Rund soptunna med svarta handtag
Produktkod. 17958711
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17958711 50 l
1 options
Produktkod. 17958711 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G0306211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1044.75 SEK
    733.46 SEK / Paket med 1
    Save 311.29 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Rund soptunna med svarta handtag är en rund 50 L matbehållare med handtag.
  • Rund 50 L soptunna med handtag.
  • Lock finns som tillval.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
Kapacitet (engelska) 13,2 gal.
Färg Vitt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten
Produkttyp Dammbehållare