Läs mer
Gilac™ Rund soptunna med lock
Produktkod. 17928751
Change view
Kapacitet (metrisk):
35 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17928751 35 l
1 options
Produktkod. 17928751 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G6115211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.55 SEK
    627.92 SEK / Paket med 1
    Save 265.63 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 08-10-2026
Rund soptunna med lock finns även i versioner med svänglock eller utan lock.
  • 35 L förvaringsfack.
  • Finns även i versioner med svänglock eller utan lock.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 35 l
Kapacitet (engelska) 9,2 gal.
Färg Vitt
Form Rund
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material HDPE
Produkttyp Dammbehållare