Läs mer
Gilac™ Rund matkontaktbehållare med lock
Produktkod. 17938511
Change view
Volym (metrisk):
35 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17938511 35 l
1 options
Produktkod. 17938511 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G611521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    951.63 SEK
    627.92 SEK / Paket med 1
    Save 323.71 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Rund matkontaktbehållare med lock finns i en annan version utan lock.
  • 35 L rund matkontakt certifierad behållare.
  • Finns i annan version utan lock.
Specifikationer
Produkttyp Matbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Volym (engelska) 9,2 gal.
Volym (metrisk) 35 l