Läs mer
Gilac™ Rund matkontaktbehållare
Produktkod. 17988921
Change view
Volym (metrisk):
35 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17988921 35 l
1 options
Produktkod. 17988921 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G611721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.03 SEK
    393.00 SEK / Paket med 1
    Save 203.03 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Round Food Contact Container finns i en annan version med lock.
  • 35 L rund matkontakt certifierad behållare.
  • Finns i annan version med lock.
Specifikationer
Produkttyp Matbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Volym (engelska) 9,2 gal.
Volym (metrisk) 35 l