Läs mer
Gilac™ Rund HACCP-matkontaktbehållare, 75 L
Produktkod. 17968981
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17968981 Vitt
17948751 Gult
17918461 Blått
17978831 Rött
17978971 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17968981 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G612021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.50 SEK
    581.27 SEK / Paket med 1
    Save 248.23 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Round HACCP Food Contact Container är livsmedelskontaktcertifierad och designad för förvaring, matlagning och transport av livsmedel.
  • HACCP rund behållare.
  • Livsmedelskontakt certifierad.
  • För förvaring, matlagning och transport av livsmedel.
  • Mycket hållbar.
  • Förstärkt botten med antislitagekjol.
  • Förstärkta handtag för att förhindra förvrängning under transport.
  • Valfritt, val av två lock.
  • Ytterdiameter inkluderar handtag.
  • Bredden motsvarar diametern utan handtag.
Specifikationer
Produkttyp HACCP matbehållare
Material Polyeten
Kapacitet (metrisk) 19,8 gal.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 670 mm
Höjd (engelska) 19,1 tum.
Höjd (metrisk) 485 mm
Form Rund
Volym (engelska) 19,8 gal.
Volym (metrisk) 75 L
Bredd (engelska) 21,3 tum
Bredd (metrisk) 540 mm